Learn More
Hexahidrato de cloruro de magnesio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10795921 Tienda J.T.Baker Productos
1 kg, 1 Kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Cumple con las especificaciones ACS
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1412°C (1013 hPa)
Punto de fusión 117°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 102.0%
Densidad 1.57 g/cm³ (25°C)
Título del producto
Hexahidrato de cloruro de magnesio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >