Learn More
Cole-Parmer™ EH-200 Series Macro-Kjeldahl Extraction Heater
The EH-200 Series Macro-Kjeldahl Extraction Heater is designed to determine the protein content of food on a macro scale, from 100 to 800 mL.
1990.00€ - 4215.00€
Especificaciones
Tensión | 230 V |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Material de revestimiento | Fibra cerámica/lana mineral |
Temperatura (métrico) | 800 °C |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Número de pocillos | Vataje | Detalles de la fuente de alimentación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Número de pocillos | Vataje | Detalles de la fuente de alimentación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11844381
|
Cole-Parmer™
03075-22 |
De 500 a 800 ml/pocillo | 6 | 3300 W | Cableado directo |
4215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12399197
|
Cole-Parmer™
03075-10 |
De 500 a 800 ml/pocillo | 2 | 1100 W | Clavija EU |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12309207
|
Cole-Parmer™
03075-16 |
De 100 a 300 ml/pocillo | 6 | 1800 W | Clavija EU |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12389197
|
Cole-Parmer™
03075-04 |
De 100 a 300 ml/pocillo | 2 | 600 W | Clavija EU |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12319207
|
Cole-Parmer™
03075-20 |
De 500 a 800 ml/pocillo | 6 | 3300 W | Clavija EU |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Independent heat controller lets you adjust the temperature range of each mantle individually.
- Stainless steel construction is rugged and easy to clean.
- Run several projects simultaneously using these multiposition macro-kjeldahl extraction heaters.
- Heaters are available with two or six individually controlled heating mantles that accommodate either 100 to 300 mL vessels or 500 to 800 mL vessels.
- Back-mounted brackets hold flask support rods up to 12.7 mm in diameter.
- Each mantle has an independent heater with control dial, on/off switch, and indicator light, and operates to a maximum element temperature of 800°C.
- A quartz heating element is housed in a thermally insulated cartridge for easy replacement, extending the life of the heater.
- Heat controllers located in the lower part of the unit is safely separated from the upper heating elements by a stainless steel tray and well-ventilated air space.
- Extra safety features include an earth screen and double fuses on the supply line.
Especificaciones
230 V | |
Fibra cerámica/lana mineral | |
50/60 Hz |
Acero inoxidable | |
800 °C |