Learn More
Cole-Parmer™ EH-200 Series Macro-Kjeldahl Extraction Heater
Código de producto. 12389197
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 100 a 300 ml/pocillo
De 500 a 800 ml/pocillo
Número de pocillos:
2
6
Vataje:
600 W
1100 W
1800 W
3300 W
Detalles de la fuente de alimentación:
Cableado directo
Clavija EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12389197
Marca: Cole-Parmer™ 0307504
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The EH-200 Series Macro-Kjeldahl Extraction Heater is designed to determine the protein content of food on a macro scale, from 100 to 800 mL.
  • Unidades multibanco con 2 o 6 huecos
  • La carcasa exterior de acero inoxidable con soportes montados en la parte posterior (suministrados con cada unidad) puede contener varillas de soporte de 12,7 mm de diámetro como máximo
  • 2 tamaños de volumen disponibles para los modelos de 2 y 6 huecos, y uno para los recipientes de 100 a 300 ml y el segundo para los recipientes de 500 a 800 ml
  • Cada manta térmica tiene su propio regulador de energía que incorpora un interruptor ON/OFF y un indicador de neón ámbar de la red eléctrica al “calefactor”.
  • “Indicador de neón” transparente conectado a la red eléctrica situado en el panel frontal.
  • La carcasa de la “zona fría” está separada de los elementos calefactores por una pantalla de acero inoxidable y un espacio de aire bien ventilado.
  • El elemento calefactor consiste en un alambre de elemento aislado térmicamente cosido en un cartucho y funciona hasta un intervalo de temperatura máximo del elemento de 550 °C a 800 °C.
  • La pantalla de tierra protege de descargas eléctricas y tiene doble fusible para mayor seguridad
  • Construcción de acero inoxidable resistente y fácil de limpiar
  • Los soportes montados en la parte posterior sujetan las varillas de soporte del matraz (suministradas con cada unidad)
  • No incluye cristalería
Especificaciones
Capacidad 100 to 300 mL (3.4 to 10.1 oz.)/well
Capacidad (métrico) De 100 a 300 ml/pocillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 320 x 165 mm
Altura (imperial) 6.5 in.
Altura (métrico) 165 mm
Longitud (métrico) 260 mm
Tensión 230 V
Material Acero inoxidable
Material de revestimiento Fibra cerámica/lana mineral
Detalles de la fuente de alimentación Clavija EU
Vataje 600 W
Peso (imperial) 4.4 lb.
Peso (métrico) 2 kg
Número de pocillos 2
Anchura (imperial) 12.6 in.
Anchura (métrico) 320 mm
Tipo de producto Extraction Heater/Stirrer
Temperatura (métrico) 800 °C
Capacidad (imperial) 3.4 to 10.1 oz.
Frecuencia 50/60 Hz