Learn More
Cole-Parmer™ EH-200 Series Macro-Kjeldahl Extraction Heater
Descripción
- Unidades multibanco con 2 o 6 huecos
- La carcasa exterior de acero inoxidable con soportes montados en la parte posterior (suministrados con cada unidad) puede contener varillas de soporte de 12,7 mm de diámetro como máximo
- 2 tamaños de volumen disponibles para los modelos de 2 y 6 huecos, y uno para los recipientes de 100 a 300 ml y el segundo para los recipientes de 500 a 800 ml
- Cada manta térmica tiene su propio regulador de energía que incorpora un interruptor ON/OFF y un indicador de neón ámbar de la red eléctrica al “calefactor”.
- “Indicador de neón” transparente conectado a la red eléctrica situado en el panel frontal.
- La carcasa de la “zona fría” está separada de los elementos calefactores por una pantalla de acero inoxidable y un espacio de aire bien ventilado.
- El elemento calefactor consiste en un alambre de elemento aislado térmicamente cosido en un cartucho y funciona hasta un intervalo de temperatura máximo del elemento de 550 °C a 800 °C.
- La pantalla de tierra protege de descargas eléctricas y tiene doble fusible para mayor seguridad
- Construcción de acero inoxidable resistente y fácil de limpiar
- Los soportes montados en la parte posterior sujetan las varillas de soporte del matraz (suministradas con cada unidad)
- No incluye cristalería
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 100 to 300 mL (3.4 to 10.1 oz.)/well |
| Capacidad (métrico) | De 100 a 300 ml/pocillo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 260 x 970 x 165 mm |
| Altura (imperial) | 6.5 in. |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Longitud (métrico) | 260 mm |
| Tensión | 230 V |
| Material | Acero inoxidable |
| Material de revestimiento | Fibra cerámica/lana mineral |
| Detalles de la fuente de alimentación | Clavija EU |
| Mostrar más |