Learn More
Cole-Parmer™ Calentador de extracción macro-Kjeldahl serie EH-200
Código de producto. 11844381
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 100 a 300 ml/pocillo
De 500 a 800 ml/pocillo
Número de pocillos:
2
6
Vataje:
600 W
1100 W
1800 W
3300 W
Detalles de la fuente de alimentación:
Clavija EU
Enchufe británico, cableado directo
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Número de pocillos Vataje Detalles de la fuente de alimentación Tamaño de la unidad
11844381 De 500 a 800 ml/pocillo 6 3300 W Enchufe británico, cableado directo cada uno
12389197 De 100 a 300 ml/pocillo 2 600 W Clavija EU cada uno
12399197 De 500 a 800 ml/pocillo 2 1100 W Clavija EU cada uno
12309207 De 100 a 300 ml/pocillo 6 1800 W Clavija EU cada uno
12319207 De 500 a 800 ml/pocillo 6 3300 W Clavija EU cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11844381 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0307522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4910.00€
    4032.75€ / paquete de 1
    Ahorro 877.25€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
El calentador de extracción macro-Kjeldahl serie EH-200 está diseñado para determinar el contenido de proteínas de los alimentos a escala macro, de 100 a 800 ml.
  • El controlador de calor independiente le permite ajustar el rango de temperatura de cada manto individualmente.
  • La construcción de acero inoxidable es resistente y fácil de limpiar.
  • Ejecute varios proyectos simultáneamente utilizando estos calentadores de extracción macro-kjeldahl multiposición.
  • Los calentadores están disponibles con dos o seis mantos calefactores controlados individualmente que admiten recipientes de 100 a 300 ml o de 500 a 800 ml.
  • Los soportes montados en la parte posterior sostienen varillas de soporte de matraces de hasta 12,7 mm de diámetro.
  • Cada manto tiene un calentador independiente con dial de control, interruptor de encendido/apagado y luz indicadora, y funciona a una temperatura máxima del elemento de 800 °C.
  • Un elemento calefactor de cuarzo está alojado en un cartucho aislado térmicamente para facilitar su reemplazo, lo que prolonga la vida útil del calentador.
  • Los controladores de calor ubicados en la parte inferior de la unidad están separados de forma segura de los elementos de calentamiento superiores por una bandeja de acero inoxidable y un espacio de aire bien ventilado.
  • Las características de seguridad adicionales incluyen una pantalla de tierra y fusibles dobles en la línea de suministro.
Especificaciones
Capacidad 500 a 800 ml (16,9 a 27,1 oz)/pocillo
Capacidad (métrico) De 500 a 800 ml/pocillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 970 x 165 mm
Altura (imperial) 6,5 in
Altura (métrico) 165 mm
Longitud (métrico) 260 mm
Tensión 230 V
Material Acero inoxidable
Material de revestimiento Fibra cerámica/lana mineral
Detalles de la fuente de alimentación Enchufe británico, cableado directo
Vataje 3300 W
Peso (imperial) 12.8 lb.
Peso (métrico) 5,8kg
Número de pocillos 6
Anchura (imperial) 38,2 in
Anchura (métrico) 970 mm
Tipo de producto Calentador/agitador para extracción
Temperatura (métrico) 800 °C
Capacidad (imperial) 16,9 a 27,1 onzas.
Frecuencia 50/60 Hz