Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lupeol
CAS: 545-47-1 | C30H50O | 426.73 g/mol
259.29€ - 773.85€
Identificadores de productos químicos
CAS | 545-47-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C30H50O |
Peso molecular (g/mol) | 426.73 |
Número MDL | MFCD00017351 |
Clave InChI | MQYXUWHLBZFQQO-JGGBMTAGSA-N |
Nombre IUPAC | (1R,3aR,5BR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexametil-1-(prop-1-en-2-il)-icosahidro-1H-ciclopenta[a]crisen-9-ol |
SMILES | CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CCC3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16647032
|
Thermo Scientific Chemicals
465502500 |
250 mg |
259.29€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16637032
|
Thermo Scientific Chemicals
465500010 |
1 g |
773.85€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
545-47-1 | |
426.73 | |
MQYXUWHLBZFQQO-JGGBMTAGSA-N | |
CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CCC3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12 |
C30H50O | |
MFCD00017351 | |
(1R,3aR,5BR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexametil-1-(prop-1-en-2-il)-icosahidro-1H-ciclopenta[a]crisen-9-ol |
Especificaciones
LUPEOL | |
545-47-1 | |
Blanco | |
frasco de vidrio | |
MFCD00017351 | |
MQYXUWHLBZFQQO-JGGBMTAGSA-N | |
(1R,3aR,5BR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexametil-1-(prop-1-en-2-il)-icosahidro-1H-ciclopenta[a]crisen-9-ol | |
426.72 |
Lupeol | |
206°C to 210°C | |
Conforme | |
C30H50O | |
practically insoluble aq. soln., freely soluble in ether, benzene, petroleum ether, warm alcohol, practically insoluble in chloroform, methanol | |
CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CCC3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12 | |
426.73 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 3 años
missing translation for 'storageNote' : Congelador -20 °C
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.