Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lupeol
Código de producto. 16637032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
16637032 1 g 1 g
16647032 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 16637032
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 545-47-1 | C30H50O | 426.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 545-47-1
Fórmula molecular C30H50O
Peso molecular (g/mol) 426.73
Número MDL MFCD00017351
Clave InChI MQYXUWHLBZFQQO-JGGBMTAGSA-N
Nombre IUPAC (1R,3aR,5BR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexametil-1-(prop-1-en-2-il)-icosahidro-1H-ciclopenta[a]crisen-9-ol
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CCC3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12
Especificaciones
Vector alfa LUPEOL
Nombre del producto químico o material Lupeol
Punto de fusión 206°C to 210°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad practically insoluble aq. soln., freely soluble in ether, benzene, petroleum ether, warm alcohol, practically insoluble in chloroform, methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.72
Forma física Polvo