Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lupeol
Código de producto. 16647032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16647032 250 mg 250 miligramos
16637032 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16647032 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465502500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 545-47-1 | C30H50O | 426.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 545-47-1
Fórmula molecular C30H50O
Peso molecular (g/mol) 426.73
Número MDL MFCD00017351
Clave InChI MQYXUWHLBZFQQO-JGGBMTAGSA-N
Nombre IUPAC (1R,3aR,5BR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexametil-1-(prop-1-en-2-il)-icosahidro-1H-ciclopenta[a]crisen-9-ol
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CCC3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12
Especificaciones
Vector alfa LUPEOL
Nombre del producto químico o material Lupeol
Punto de fusión 206°C to 210°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad practically insoluble aq. soln., freely soluble in ether, benzene, petroleum ether, warm alcohol, practically insoluble in chloroform, methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.72
Forma física Polvo