Learn More
Merck Sustrato para ELISA de HRP Luminata Crescendo
Se utiliza en inmunoblots como sustrato quimioluminiscente
278.00€ - 474.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12561209
Ver documentos
Merck
ELLUR0100
100 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
458.00€
278.00€ / 100 ml
Ahorro 180.00€
39% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11357630
Ver documentos
Merck
ELLUR0200
200 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
782.00€
474.00€ / 200 ml
Ahorro 308.00€
39% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Método de detección: Quimioluminiscencia
  • Aplicaciones principales: ELISA
  • Quimioluminiscente Reactivos de detección HRP
  • Para su uso en inmunotransferencias
Especificaciones
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Merck Sustrato para ELISA de HRP Luminata Crescendo