Learn More
Merck Sustrato para ELISA de HRP Luminata Crescendo
Código de producto. 12561209 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
200 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12561209 100 mL 100 ml
11357630 200 mL 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12561209 Proveedor Merck N.º de proveedor ELLUR0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    317.55€ / 100 ml
    Ahorro 24.45€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Se utiliza en inmunoblots como sustrato quimioluminiscente
  • Método de detección: Quimioluminiscencia
  • Aplicaciones principales: ELISA
  • Quimioluminiscente Reactivos de detección HRP
  • Para su uso en inmunotransferencias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C