missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Sustrato para ELISA de HRP Luminata Crescendo

Código de producto. 11357630 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
200 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11357630

Marca: Merck ELLUR0200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza en inmunoblots como sustrato quimioluminiscente

  • Método de detección: Quimioluminiscencia
  • Aplicaciones principales: ELISA
  • Quimioluminiscente Reactivos de detección HRP
  • Para su uso en inmunotransferencias
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 200 mL
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado