Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de almacenamiento de 96 pocillos PCR™ de baja temperatura
Provides the capacity to slide, set, work and store PCR™ samples. The Low Temp PCR™ 96-well Storage Rack includes textured finger grips to provide a secure hold, a unique sliding and rotating lid, and a closed base design.
55.75€ - 76.85€
Especificaciones
Código de barras alfanumérico
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Material Plástico ABS
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15788177
Ver documentos
Fisherbrand™
HS120541
Morado
55.75€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Añadir a la cesta
15768177
Ver documentos
Fisherbrand™
HS120539
Azul
58.60€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Añadir a la cesta
15758177
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS120538
Varios
76.85€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15778177
Ver documentos
Fisherbrand™
HS120540
Verde
61.40€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ambidextrous lid can be switched to accommodate left or right hand orientation.
  • Detachable lid.
  • Holds 0.2 mL tubes, individual or strip.
  • 96 wells 8 x 12 configuration.
  • Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F).
Especificaciones
Especificaciones
alfanumérico
Con tapa
Plástico ABS
No estéril
5/paq.
3,7 cm
Estándar
8 x 12
96
Round, Round Bottom (U-well)
9,2 cm
PCR Ready
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Gradilla de almacenamiento de 96 pocillos PCR™ de baja temperatura