Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de almacenamiento de 96 pocillos PCR™ de baja temperatura
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Código de barras | alfanumérico |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Verde |
| Tipo de producto | PCR Rack |
| Material | Plástico ABS |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Round, Round Bottom (U-well) |
| Mostrar más |