Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de almacenamiento de 96 pocillos PCR™ de baja temperatura
Código de producto. 15788177 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15788177 Morado paquete de 5
15768177 Azul paquete de 5
15758177 Varios paquete de 5
15778177 Verde paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15788177
Proporciona la capacidad de deslizar, colocar, trabajar y almacenar. PCR™ muestras. La baja temperatura PCR™ El estante de almacenamiento de 96 pocillos incluye agarraderas texturizadas para los dedos que brindan una sujeción segura, una tapa deslizante y giratoria única y un diseño de base cerrada.
  • La tapa ambidextra se puede cambiar para adaptarse a la orientación de la mano izquierda o derecha.
  • Tapa desmontable.
  • Admite tubos de 0,2 mL, individuales o en tiras.
  • Configuración de 96 pocillos, 8 x 12.
  • Se puede utilizar para almacenar en el congelador hasta -°80 C (-112 °F).
Especificaciones
Código de barras alfanumérico
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Morado
Tipo de producto Gradilla para PCR
Material Plástico ABS
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 ml
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Redondo, fondo redondo (pozo en U)
Cantidad 5/paq.
Anchura (métrico) 9,2 cm
Altura (métrico) 3,7 cm
Fit for Purpose Preparado para PCR