Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA de lisado celular LIX (CXCL5) para ratas
ELISA
708.00€ - 5220.00€
Especificaciones
Número de acceso | P97885 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 8,23-6000 pg/ ml |
Sensibilidad del ensayo | 15 pg/ml |
Intervalo de calibración | De 15 pg/mL a 6000 pg/ml |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15475373
|
Invitrogen™
ERCXCL5CL |
96 pruebas |
708.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17125919
|
Invitrogen™
ERCXCL5CLX5 |
5 x 96 pruebas |
2865.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18567834
|
Invitrogen™
ERCXCL5CLX10 |
10 x 96 pruebas |
5220.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Rat LIX (CXCL5) ELISA quantitates Rt LIX in rat cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt LIX. Principle of the method The Rat LIX solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL6 es una quimiotáctica para los granulocitos neutrófilos. Señala a través de la unión y la activación de sus receptores (CXCR1 y CXCR2). Además de sus propiedades quimiotácticas y angiogénicas, tiene una fuerte actividad antibacteriana contra las bacterias grampositivas y gramnegativas (90 veces superior en comparación con CXCL5 y CXCL7).
Especificaciones
P97885 | |
15 pg/ml | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Lisados celulares | |
96 ensayos | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lisis celular, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Cell Lysis Buffer, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
RUO | |
Lisado celular, 20 μl | |
Cxcl5 | |
1 h 20 min |
8,23-6000 pg/ ml | |
De 15 pg/mL a 6000 pg/ml | |
Biotina | |
Quimiocinas y receptores | |
El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce LIX/CXCL5 de rata. | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
Cxcl5, Cxcl6 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Rata | |
4 h 45 min |