Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA de lisado celular LIX (CXCL5) para ratas
Código de producto. 15475373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475373 96 pruebas 1 set
17125919 5 x 96 pruebas cada uno
18567834 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475373 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ERCXCL5CL
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Rat LIX (CXCL5) ELISA quantitates Rt LIX in rat cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt LIX. Principle of the method The Rat LIX solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL6 es una quimiotáctica para los granulocitos neutrófilos. Señala a través de la unión y la activación de sus receptores (CXCR1 y CXCR2). Además de sus propiedades quimiotácticas y angiogénicas, tiene una fuerte actividad antibacteriana contra las bacterias grampositivas y gramnegativas (90 veces superior en comparación con CXCL5 y CXCL7).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P97885
Intervalo del ensayo 8,23-6000 pg/ ml
Sensibilidad del ensayo 15 pg/ml
Intervalo de calibración De 15 pg/mL a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Lisados celulares
Especificidad El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce LIX/CXCL5 de rata.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
Símbolo de gen Cxcl5, Cxcl6
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lisis celular, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Cell Lysis Buffer, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra Lisado celular, 20 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Cxcl5
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min