Learn More
Fisherbrand™ Rollo de papel de tornasol
Papeles indicadores sin escala de color. Para orientación y ajuste de los valores de pH.
36.10€
Especificaciones
Intervalo de pH | De 5 a 8 |
---|---|
Formato | Rollo |
Para utilizar con (aplicación) | Para orientación y ajuste de los valores de pH |
Longitud (métrico) | 5 m |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15980872
|
Fisherbrand™
91106.204231.1 |
Rollo de papel indicador de pH, azul |
36.10€
4 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15990872
|
Fisherbrand™
91108.204231.1 |
Rollo de papel indicador de pH, rojo |
36.10€
4 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Papeles indicadores impregnados
- Permite el ajuste del pH durante procedimientos químicos especiales, no la determinación exacta del pH
- No se incluye escala de color
Especificaciones
De 5 a 8 | |
Rollo | |
Para orientación y ajuste de los valores de pH | |
5 m |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Rollo de papel de tornasol