Especificaciones
| Intervalo de pH | De 5 a 8 |
| Formato | Rollo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para orientación y ajuste de los valores de pH |
| Tipo | Rollo de papel indicador de pH, rojo |
| Longitud (métrico) | 5 m |