Learn More
Tri-sec-butilborohidruro de litio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
70.15€ - 359.79€
CAS 38721-52-7, 109-99-9, 1113-78-6
Fórmula molecular C12H28BLi
Peso molecular (g/mol) 190.11
Número MDL MFCD00011708
Clave InChI ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Nombre IUPAC tris(butan-2-il)boranuida de litio(1+)
SMILES [Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10144290
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176451000
100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
70.15€
100 ml
10563351
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
176458000
800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
359.79€
800 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tri-sec-butilborohidruro de litio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals