Learn More
Tri-sec-butilborohidruro de litio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10563351
Tri-sec-butilborohidruro de litio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
800 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Frasco de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10563351
Marca: Thermo Scientific Acros 176458000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38721-52-7, 109-99-9, 1113-78-6
Fórmula molecular C12H28BLi
Peso molecular (g/mol) 190.11
Número MDL MFCD00011708
Clave InChI ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottlesMostrar másMostrar menos
Nombre IUPAC tris(butan-2-il)boranuida de litio(1+)
SMILES [Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tri-sec-butylborohydride
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal LiB[CH(CH3)C2H5]3H
Cantidad 800 mL
Fieser 04,312; 06,348; 07,307; 08,308; 10,248; 12,286; 14,195; 15,192
Índice Merck 15, 8564
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.11
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tri-sec-butylborohydride, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tri-sec-butilborohidruro de litio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >