Learn More
Tri-sec-butilborohidruro de litio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Lithium tri-sec-butylborohydride |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8900g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño |
| Fórmula lineal | LiB[CH(CH3)C2H5]3H |
| Cantidad | 100 mL |
| Fieser | 04,312; 06,348; 07,307; 08,308; 10,248; 12,286; 14,195; 15,192 |
| Índice Merck | 15, 8564 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.11 |
| Forma física | Líquido |
Sécurité et traitement
- Lithium tri-sec-butylborohydride, 1M solution in THF
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.