Learn More
Solución estándar de litio, para AAS, 1 mg/ml de Li en 2 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
37.10€ - 112.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium standard solution |
---|---|
Nombre de nota | 1 mg/ml Li in 2% HCl |
Envase | Frasco de plástico |
CAS | 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Densidad | 0.53 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10286680
|
Thermo Scientific Acros
196081000 |
100 mL |
37.10€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10388330
|
Thermo Scientific Acros
196085000 |
500 mL |
112.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómicaEspecificaciones
Lithium standard solution | |
Frasco de plástico | |
0.53 | |
Li | |
MFCD00134051 | |
[Li] | |
6.94 | |
CHEBI:30145 | |
AAS |
1 mg/ml Li in 2% HCl | |
7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Solución | |
995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C) | |
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N | |
litio | |
3028194 | |
6.94 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede ser corrosivo para los metales.
GHS P Statement:
Keep only in original container.
Absorb spillage to prevent material damage.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Advertencia
- Lithium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.