Learn More
Solución estándar de litio, para AAS, 1 mg/ml de Li en 2 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
10286680 100 mL 100 ML
10388330 500 mL 500 ML
2 options
Código de producto. 10286680
Marca: Thermo Scientific Acros 196081000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Li in 2% HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Densidad 0.53
Forma física Solución
Fórmula molecular Li
Concentración 995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C)
Número MDL MFCD00134051
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
Nombre IUPAC litio
Peso molecular (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:30145
Formula Weight (peso de la fórmula) 6.94
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.