Learn More
Solución estándar de litio, para AAS, 1 mg/ml de Li en 2 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10388330 500 mL 500 ML
10286680 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10388330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    101.65€ / 500 ml
    Ahorro 20.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Li in 2% HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Densidad 0.53
Forma física Solución
Fórmula molecular Li
Concentración 995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C)
Número MDL MFCD00134051
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
Nombre IUPAC litio
Peso molecular (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:30145
Formula Weight (peso de la fórmula) 6.94
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.