Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares para GC LIPODEX™ E
Permiten analizar muchos compuestos sin derivatización. Las columnas capilares Macherey-Nagel™ LIPODEX™ E para GC son fases con ocho unidades de glucosa γ-ciclodextrina para la separación de los enantiómeros en la cromatografía de gases. Esta fase lipofílica con ligandos largos no polares es una fase no unida químicamente.
918.00€ - 2065.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Fase estacionaria Lipodex™ E
Tipo Columna capilar para GC
Temperatura máxima Para operaciones isotérmicas: 200 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 220 °C
Para utilizar con (aplicación) Separación de enantiómeros
Ver más especificaciones
Alertas:
El agua como disolvente está estrictamente prohibida para todas las fases de ciclodextrina. Se recomienda secar la muestra y disolverla en un disolvente no polar adecuado.
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10410512
Ver documentos
Macherey-Nagel™
723382.10
10 m 0,1 mm
918.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Añadir a la cesta
10741992
Ver documentos
Macherey-Nagel™
723368.25
25 m 0,25 mm
1375.00€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Añadir a la cesta
10105181
Ver documentos
Macherey-Nagel™
723368.50
50 m 0,25 mm
2065.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Una ventaja importante de las columnas LIPODEX es que muchos compuestos pueden analizarse sin derivatización. Sin embargo, en el caso de ciertas sustancias, la enantioselectividad puede verse influida favorablemente por la formación de derivados. La alquilación regioselectiva o la acilación de los grupos hidroxilos conducen a fases lipofílicas con enantioselectividad variable, que son muy adecuadas para análisis de enantiómeros mediante GC.
No es posible hacer una predicción general sobre qué fase LIPODEX™ podría resolver una tarea de separación dada. Incluso para compuestos con pequeñas diferencias estructurales o dentro de series homólogas, la enantiodiferenciación puede ser muy diferente.
  • Material de base: oligosacáridos cíclicos que constan de ocho unidades de glucosa γ-ciclodextrina unidas a través de α-1,4-enlaces
  • octakis-(2,6-di-O-pentil-3-O-butiril)-γ-ciclodextrina
  • Ligandos: R2=R6=pentilo, R3=butirilo; n=3
  • Recomendadas para ácidos α-amino, ésteres de ácido α y β-hidroxicarboxílico, alcoholes (TFA), dioles (TFA), cetonas, feromonas (acetales cíclicos), aminas, haluros de alquilo, lactonas
Especificaciones
Especificaciones
0,4 mm
Columna capilar para GC
Separación de enantiómeros
No polar
Lipodex™ E
Para operaciones isotérmicas: 200 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 220 °C
Lipodex™ E
1 unidad
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas capilares para GC LIPODEX™ E