Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares para GC LIPODEX™ E
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Una ventaja importante de las columnas LIPODEX es que muchos compuestos pueden analizarse sin derivatización. Sin embargo, en el caso de ciertas sustancias, la enantioselectividad puede verse influida favorablemente por la formación de derivados. La alquilación regioselectiva o la acilación de los grupos hidroxilos conducen a fases lipofílicas con enantioselectividad variable, que son muy adecuadas para análisis de enantiómeros mediante GC.
No es posible hacer una predicción general sobre qué fase LIPODEX™ podría resolver una tarea de separación dada. Incluso para compuestos con pequeñas diferencias estructurales o dentro de series homólogas, la enantiodiferenciación puede ser muy diferente.
- Material de base: oligosacáridos cíclicos que constan de ocho unidades de glucosa γ-ciclodextrina unidas a través de α-1,4-enlaces
- octakis-(2,6-di-O-pentil-3-O-butiril)-γ-ciclodextrina
- Ligandos: R2=R6=pentilo, R3=butirilo; n=3
- Recomendadas para ácidos α-amino, ésteres de ácido α y β-hidroxicarboxílico, alcoholes (TFA), dioles (TFA), cetonas, feromonas (acetales cíclicos), aminas, haluros de alquilo, lactonas
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | Para operaciones isotérmicas: 200 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 220 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Fase estacionaria | Lipodex™ E |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de enantiómeros |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Material de embalaje | Lipodex™ E |
| Polaridad | No polar |
| Cantidad | 1 unidad |