Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares para GC LIPODEX™ E
Código de producto. 10741992 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
50 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
El agua como disolvente está estrictamente prohibida para todas las fases de ciclodextrina. Se recomienda secar la muestra y disolverla en un disolvente no polar adecuado.
Código de producto. 10741992
Marca: Macherey-Nagel™ 723368.25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agua como disolvente está estrictamente prohibida para todas las fases de ciclodextrina. Se recomienda secar la muestra y disolverla en un disolvente no polar adecuado.
Permiten analizar muchos compuestos sin derivatización. Las columnas capilares Macherey-Nagel™ LIPODEX™ E para GC son fases con ocho unidades de glucosa γ-ciclodextrina para la separación de los enantiómeros en la cromatografía de gases. Esta fase lipofílica con ligandos largos no polares es una fase no unida químicamente.
Una ventaja importante de las columnas LIPODEX es que muchos compuestos pueden analizarse sin derivatización. Sin embargo, en el caso de ciertas sustancias, la enantioselectividad puede verse influida favorablemente por la formación de derivados. La alquilación regioselectiva o la acilación de los grupos hidroxilos conducen a fases lipofílicas con enantioselectividad variable, que son muy adecuadas para análisis de enantiómeros mediante GC.
No es posible hacer una predicción general sobre qué fase LIPODEX™ podría resolver una tarea de separación dada. Incluso para compuestos con pequeñas diferencias estructurales o dentro de series homólogas, la enantiodiferenciación puede ser muy diferente.
  • Material de base: oligosacáridos cíclicos que constan de ocho unidades de glucosa γ-ciclodextrina unidas a través de α-1,4-enlaces
  • octakis-(2,6-di-O-pentil-3-O-butiril)-γ-ciclodextrina
  • Ligandos: R2=R6=pentilo, R3=butirilo; n=3
  • Recomendadas para ácidos α-amino, ésteres de ácido α y β-hidroxicarboxílico, alcoholes (TFA), dioles (TFA), cetonas, feromonas (acetales cíclicos), aminas, haluros de alquilo, lactonas
Especificaciones
Temperatura máxima Para operaciones isotérmicas: 200 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 220 °C
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Lipodex™ E
Para utilizar con (aplicación) Separación de enantiómeros
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje Lipodex™ E
Polaridad No polar
Cantidad 1 unidad