Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit
Applications: Flow Cytometry, Electron Microscopy, Flow (Cell Surface)
448.00€ - 1170.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
---|---|
Conjugado | PerCP/Cy5.5 |
Contenido del kit | Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent |
Tipo de producto | PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18725883
|
Novus Biologicals™
763-0005 |
100 μg |
448.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18757553
|
Novus Biologicals™
763-0010 |
300 μg |
819.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18779663
|
Novus Biologicals™
763-0030 |
30 μg |
538.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18774973
|
Novus Biologicals™
763-0015 |
1 mg |
1170.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PerCP/Cy5.5 is a tandem conjugate. The PerCP is excited at 482nm and functions as an energy donor for the Cy5.5. Energy is transferred from the PerCP to the Cy5.5 via energy resonance transfer. The Cy5.5 emits the energy received from the PerCP in the form of long wavelength light at 700nm.Información de órdenes
Cantidad
Especificaciones
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
PerCP/Cy5.5 | |
Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent | |
PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit