Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 set
100 microgramos
Descripción
PerCP/Cy5.5 is a tandem conjugate. The PerCP is excited at 482nm and functions as an energy donor for the Cy5.5. Energy is transferred from the PerCP to the Cy5.5 via energy resonance transfer. The Cy5.5 emits the energy received from the PerCP in the form of long wavelength light at 700nm.
Información de órdenes
Cantidad
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Cantidad | 30 μg |
Conjugado | PerCP/Cy5.5 |
Contenido del kit | Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent |
Tipo de producto | PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit |
Título del producto
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido