missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit Código de producto.: 18757553

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit

Código de producto. 18757553 Tienda Bio Techne Productos
300 μg, 1 set
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 set
100 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18757553

Marca: Novus Biologicals™ 7630010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Applications: Flow Cytometry, Electron Microscopy, Flow (Cell Surface)

PerCP/Cy5.5 is a tandem conjugate. The PerCP is excited at 482nm and functions as an energy donor for the Cy5.5. Energy is transferred from the PerCP to the Cy5.5 via energy resonance transfer. The Cy5.5 emits the energy received from the PerCP in the form of long wavelength light at 700nm.

Información de órdenes

Cantidad

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 300 μg
Conjugado PerCP/Cy5.5
Contenido del kit Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent
Tipo de producto PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado