Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador sanitario Lightnin serie S
Lightnin S-Series Sanitary Mixers provide a truly global-designed, cost-effective mixer that meets all your cleanroom, food processing, or pharmaceutical specifications. CE area classification is certified for 'Safe Areas.'
6105.00€ - 10555.00€
Especificaciones
Caballos de fuerza | 1/2 CV |
---|---|
Incluye | 304 SS, montaje de abrazadera de compensación de 20 grados; eje de mezclador SS 316L y/o propulsor(es) 316L SS. |
Material | acero inoxidable 316 |
Tipo de motor | TEFC |
Tipo | Mezclador sanitario |
Código de producto | Marca | Velocidad | Frecuencia | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Velocidad | Frecuencia | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15417493
|
Cole-Parmer™
50323-88 |
280 rpm | 60 Hz | MS6P42NN84 |
10555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15497473
|
Cole-Parmer™
50323-64 |
350 rpm | 60 Hz | MS5P11F36 |
8400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15487473
|
Cole-Parmer™
50323-62 |
1450 rpm | 50 Hz | MS1P111041219 |
6105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15477473
|
Cole-Parmer™
50323-60 |
1750 rpm | 60 Hz | MS1P11CC48 |
6160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Lightnin, el líder de la industria en mezcladores, la calidad en la que puede confiar.
- Fabricado totalmente con acero inoxidable para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y de salas limpias
- El motor global 304 SS viene de serie con una clasificación de lavado IP55 y cumple con la norma CE.
Especificaciones
1/2 CV | |
acero inoxidable 316 | |
Mezclador sanitario |
304 SS, montaje de abrazadera de compensación de 20 grados; eje de mezclador SS 316L y/o propulsor(es) 316L SS. | |
TEFC |