Descripción
- Lightnin, el líder de la industria en mezcladores, la calidad en la que puede confiar.
- Fabricado totalmente con acero inoxidable para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y de salas limpias
- El motor global 304 SS viene de serie con una clasificación de lavado IP55 y cumple con la norma CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 350 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Caballos de fuerza | 1/2 CV |
| Incluye | 304 SS, montaje de abrazadera de compensación de 20 grados; eje de mezclador SS 316L y/o propulsor(es) 316L SS. |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Modelo | MS5P11F36 |
| Tipo de motor | TEFC |
| Tipo | Mezclador sanitario |