Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador sanitario Lightnin serie S
Código de producto. 15487473 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
1450 rpm
1750 rpm
280 rpm
350 rpm
Modelo:
MS1P111041219
MS1P11CC48
MS5P11F36
MS6P42NN84
Frecuencia:
50 Hz
60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Modelo Frecuencia unitSize
15487473 1450 rpm MS1P111041219 50 Hz cada uno
15417493 280 rpm MS6P42NN84 60 Hz cada uno
15497473 350 rpm MS5P11F36 60 Hz cada uno
15477473 1750 rpm MS1P11CC48 60 Hz cada uno
4 options
Código de producto. 15487473
Marca: Cole-Parmer™ 5032362
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lightnin S-Series Sanitary Mixers provide a truly global-designed, cost-effective mixer that meets all your cleanroom, food processing, or pharmaceutical specifications. CE area classification is certified for 'Safe Areas.'
  • Lightnin, el líder de la industria en mezcladores, la calidad en la que puede confiar.
  • Fabricado totalmente con acero inoxidable para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y de salas limpias
  • El motor global 304 SS viene de serie con una clasificación de lavado IP55 y cumple con la norma CE.
Especificaciones
Velocidad 1450 rpm
Frecuencia 50 Hz
Caballos de fuerza 1/2 CV
Incluye 304 SS, montaje de abrazadera de compensación de 20 grados; eje de mezclador SS 316L y/o propulsor(es) 316L SS.
Material acero inoxidable 316
Modelo MS1P111041219
Tipo de motor TEFC
Tipo Mezclador sanitario