Learn More
LGI1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5930), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
186.00€ - 446.00€
Especificaciones
Antígeno | LGI1 |
---|---|
Clon | 23GB5930 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30089183
|
Invitrogen
MA552954 |
100 μL |
446.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30089807
|
Invitrogen
MA552955 |
20 μL |
186.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LGI1 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects LGI1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
LGI1 | |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O95970 | |
9211 | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
23GB5930 | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; BB130740; EPITEMPIN; Epitempin 1; Epitempin-1; EPT; ETL1; IB1099; leucine rich glioma inactivated 1; leucine-rich glioma inactivated 1; leucine-rich glioma-inactivated protein 1; leucine-rich repeat LGI family, member 1; leucine-rich, glioma inactivated 1; LGI1; OTTHUMP00000020121; OTTHUMP00000020122; UNQ775/PRO1569 | |
A synthesized peptide derived from human Lgi1 (150-250AA). | |
Primary | |
-20°C | |
LGI1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
LGI1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5930), Invitrogen™