missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LGI1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5930), Invitrogen™

Código de producto. 30089807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30089807 20 μL 20 microlitros
30089183 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30089807 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA552955

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

The leucine-rich, glioma inactivated gene 1 (LGI1) was first identified as a candidate tumor suppressor gene for glioma and may play a role in other cancers. LGI1 is a member of a family of highly related proteins containing leucine-rich repeats (LRRs) which are highly similar to other transmembrane signaling molecules and receptors. LGI1 serves as a ligand to ADAM22, a metalloprotease localized at the synapse. Mutations in LGI1 account for nearly half of autodominant lateral temporal epilepsy (ADTLE), an epileptic syndrome characterized by focal seizures with predominant auditory symptoms. Two isoforms of LGI1 are known to exist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LGI1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5930
Concentración 0.6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica LGI1
N.º de referencia del gen O95970
Alias de gen ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; BB130740; EPITEMPIN; Epitempin 1; Epitempin-1; EPT; ETL1; IB1099; leucine rich glioma inactivated 1; leucine-rich glioma inactivated 1; leucine-rich glioma-inactivated protein 1; leucine-rich repeat LGI family, member 1; leucine-rich, glioma inactivated 1; LGI1; OTTHUMP00000020121; OTTHUMP00000020122; UNQ775/PRO1569
Símbolos de los genes LGI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Lgi1 (150-250AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9211
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.