Learn More
Buerkle™ Tapas LDPE para recipientes cuadrados
La tapas LDPE son la solución ideal para tapar los recipientes cuadrados de Buerkle™.
244.80€ - 473.53€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapa recipiente |
---|---|
Material | LDPE |
Forma | Cuadrado |
Tipo de tapón | Tapa |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10125903
|
Buerkle™
3440-0481 |
Recipiente 48L |
244.80€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15892725
|
Buerkle™
3440-0501 |
50 L Container |
380.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11911471
|
Buerkle™
3440-4001 |
50 L Container |
473.53€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La tapas LDPE son la solución ideal para tapar los recipientes cuadrados de Buerkle™.
Especificaciones
Tapa recipiente | |
LDPE | |
Cuadrado | |
Tapa |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Tapas LDPE para recipientes cuadrados