Learn More
Buerkle™ Tapas LDPE para recipientes cuadrados
Código de producto. 10125903 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Recipiente 48L
Recipiente de 50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10125903
Marca: Buerkle™ 34400481
La tapas LDPE son la solución ideal para tapar los recipientes cuadrados de Buerkle™.
La tapas LDPE son la solución ideal para tapar los recipientes cuadrados de Buerkle™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapa recipiente
Material LDPE
Forma Cuadrado
Tipo de tapón Tapa
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Recipiente 48L