Learn More
Buerkle™ Tapas LDPE para recipientes cuadrados
Código de producto. 11911471 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Recipiente 48L
Recipiente de 50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11911471
Marca: Buerkle™ 34404001
La tapas LDPE son la solución ideal para tapar los recipientes cuadrados de Buerkle™.
La tapas LDPE son la solución ideal para tapar los recipientes cuadrados de Buerkle™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Container Lid
Material LDPE
Forma Rectangular
Tamaño del tapón 1000 x 320 mm
Tipo de tapón Lid
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Recipiente de 50 L
Longitud (métrico) 1000 mm
Anchura (métrico) 320 mm