missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coverguard™ EURODIP Latex Gloves

Natural latex gloves protect against low chemical risk and radioactive contamination. They have a cotton-flocked liner and an anti-slip diamond shape pattern on the palm for better grip in wet conditions. Suitable for intermittent use and food processing. Ideal for light industries.

171.00€ - 177.00€

Especificaciones

Aplicaciones Industrial
Color Amarillo
Material Látex
Tipo de producto Guantes
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12008245
Ver documentos
Coverguard™
5027
7
177.00€
100 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
 
12018245
Ver documentos
Coverguard™
5028
8
171.00€
100 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • CE marked
  • PPE Category III
  • Limited chemical protection
  • Flocked inner for wearer comfort
  • Textured palm for improved grip in wet conditions
  • Long, scalloped cuff
  • Suitable for light industries and food use
Especificaciones

Especificaciones

Industrial
Amarillo
Látex
Guantes
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Coverguard™ EURODIP Latex Gloves

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado