missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coverguard™ EURODIP Latex Gloves
Descripción
- CE marked
- PPE Category III
- Limited chemical protection
- Flocked inner for wearer comfort
- Textured palm for improved grip in wet conditions
- Long, scalloped cuff
- Suitable for light industries and food use
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Amarillo |
| Material | Látex |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 8 |
| Cantidad | 100/paquete |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?