Learn More
KNF Sistemas de bombas de vacío LABOPORT™ SC 820 G y SC 840 G, controlados a distancia
El sistema de bomba de vacío LABOPORT™ es un sistema de bomba de vacío resistente a productos químicos que incluye bomba de vacío de diafragma, placa base, separador en el lado de succión, condensador de alto rendimiento en el lado de presión y controlador de vacío.
6280.00€ - 6850.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 6 mbar |
---|---|
temp. | Controlador de vacío a distancia |
Tipo de motor | De CC sin escobillas |
Incluye | Bomba de vacío de diafragma, placa base, separador en el lado de aspiración, condensador de alto rendimiento en el lado de presión y controlador de vacío |
Certificaciones/conformidad | CE |
Código de producto | Marca | Modelo | Caudal | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Caudal | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17708514
|
KNF
329849/338082 |
SC 820 G | LPM 20 | 13,35 kg |
6280.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17718514
|
KNF
329851/338084 |
SC 840 G | LPM 34 | 15,75 kg |
6850.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- El sistema de bomba de vacío resistente a productos químicos incluye bomba de vacío de diafragma resistente a productos químicos, placa base, separador en el lado de succión, condensador de alto rendimiento en el lado de presión y controlador de vacío a distancia
- Ideal para evaporación giratoria y otras aplicaciones en las que es importante controlar el nivel de vacío.
Especificaciones
6 mbar | |
De CC sin escobillas | |
CE | |
Sistema de bomba de vacío SC 820 G LABOPORT™ | |
En todo el mundo | |
40 °C | |
Gases y vapores | |
Sistema de vacío | |
2 | |
2 | |
1 unidad |
Controlador de vacío a distancia | |
Bomba de vacío de diafragma, placa base, separador en el lado de aspiración, condensador de alto rendimiento en el lado de presión y controlador de vacío | |
347 x 260 x 416 mm | |
PTFE, FFPM | |
LABOPORT™ | |
5°C | |
416 mm | |
IP30 | |
Sin aceite | |
0,1 bar |