Learn More
KNF Sistemas de bombas de vacío LABOPORT™ SC 820 G y SC 840 G, controlados a distancia
Descripción
- El sistema de bomba de vacío resistente a productos químicos incluye bomba de vacío de diafragma resistente a productos químicos, placa base, separador en el lado de succión, condensador de alto rendimiento en el lado de presión y controlador de vacío a distancia
- Ideal para evaporación giratoria y otras aplicaciones en las que es importante controlar el nivel de vacío.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 6 mbar |
| temp. | Controlador de vacío a distancia |
| Tipo de motor | De CC sin escobillas |
| Incluye | Bomba de vacío de diafragma, placa base, separador en el lado de aspiración, condensador de alto rendimiento en el lado de presión y controlador de vacío |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 347 x 260 x 416 mm |
| Descripción | Sistema de bomba de vacío SC 820 G LABOPORT™ |
| Material | PTFE, FFPM |
| Modelo | SC 820 G |
| Tipo de tapón | En todo el mundo |
| Mostrar más |