Learn More
KNF Sistemas de bombas de vacío LABOPORT™ SC 820 G y SC 840 G, controlados a distancia
Código de producto. 17718514
Change view
Click to view available options
Modelo:
SC 820 G
SC 840 G
Caudal:
20/ l/min
34/ l/min
Peso (métrico):
13,35 kg
15,75 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Caudal Peso (métrico) unitSize
17718514 SC 840 G 34/ l/min 15,75 kg cada uno
17708514 SC 820 G 20/ l/min 13,35 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17718514 Proveedor KNF N.º de proveedor 329851/338084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de bomba de vacío LABOPORT™ es un sistema de bomba de vacío resistente a productos químicos que incluye bomba de vacío de diafragma, placa base, separador en el lado de succión, condensador de alto rendimiento en el lado de presión y cont
  • El sistema de bomba de vacío resistente a productos químicos incluye bomba de vacío de diafragma resistente a productos químicos, placa base, separador en el lado de succión, condensador de alto rendimiento en el lado de presión y controlador de vacío a distancia
  • Ideal para evaporación giratoria y otras aplicaciones en las que es importante controlar el nivel de vacío.
Especificaciones
Vacío máx. 6 mbar
temp. Controlador de vacío a distancia
Tipo de motor De CC sin escobillas
Incluye Bomba de vacío de diafragma, placa base, separador en el lado de aspiración, condensador de alto rendimiento en el lado de presión y controlador de vacío
Certificaciones/conformidad CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 347 x 260 x 416 mm
Descripción Sistema de bomba de vacío SC 820 G LABOPORT™
Material PTFE, FFPM
Modelo SC 840 G
Tipo de tapón En todo el mundo
Peso (métrico) 15,75 kg
Línea de productos LABOPORT
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 5°C
Caudal 34/ l/min
Para utilizar con Gases y vapores
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 416 mm
Longitud global (imperial) 366 mm
Anchura total (imperial) 274 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío
Clasificación de carcasa IP30
N. º de cabezales de bomba 2
Capacidad de aceite Sin aceite
Aplicaciones Rotavapor
N.º de etapas 2
Presión máxima 0,1 bar
Tensión 100/240 V
Cantidad 1 unidad
Fondo (imperial) 274 mm