Learn More
Hirschmann™ Labopette™ Variable Volume Single Channel Manual Pipette
Pipeta manual de forma ergonómica, funcionamiento sin esfuerzo y expulsor de puntas.
427.00€
Especificaciones
Exactitud | 0.8% |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE, IVD 98/79 EC |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Labopette™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10517295
|
Hirschmann™
9475407 |
De 10 to 100 μl |
427.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11602259
|
Hirschmann™
9475409 |
De 100 to 1000 μl |
427.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11692249
|
Hirschmann™
9475408 |
De 20 to 200 μl |
427.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10831271
|
Hirschmann™
9475405 |
De 500 to 5000 μl |
427.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Ajuste de volumen variable
- Con expulsor de puntas y posibilidad de recalibración
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
0.8% | |
Autoclavable | |
Labopette™ | |
Calibration tool and pipette holder, individual serial number and calibration certificate |
CE, IVD 98/79 EC | |
1 | |
Labopettor |