Learn More
Hirschmann™ Labopette™ Pipeta manual monocanal de volumen variable
Descripción
- Ajuste de volumen variable
- Con expulsor de puntas y posibilidad de recalibración
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0.8% |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD 98/79 CE |
| Puntas compatibles | 1 a 200 μL |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Labopette |
| Tipo | Laboratorio |
| Volumen (métrico) | De 20 to 200 μl |
| Incluye | Herramienta de calibración y portapipetas, número de serie individual y certificado de calibración |
| Mostrar más |