Learn More
Hirschmann™ Labopette™ Variable Volume Single Channel Manual Pipette
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ajuste de volumen variable
- Con expulsor de puntas y posibilidad de recalibración
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0.8% |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD 98/79 EC |
| Puntas compatibles | 10 to 1000 μL |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Yellow |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Labopette™ |
| Tipo | Labopettor |
| Volumen (métrico) | De 100 to 1000 μl |
| Incluye | Calibration tool and pipette holder, individual serial number and calibration certificate |
| Mostrar más |