Learn More
Labconco™ Soportes de tubos para frascos Fast-Freeze™ y Lyph-Lock™
Mantiene los tubos en posición vertical para liofilizar.
341.00€
Especificaciones
Tipo | Soporte para tubos |
---|---|
Capacidad (métrico) | 750, 900 ml |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Mantiene los tubos en posición vertical |
Para utilizar con (equipo) | Matraz Fast Freeze™ de 900 ml o más grandes y matraces de bloqueo Lyph-Lock de 750 ml o más grandes |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10316372
|
Labconco™
7442700 |
5 in | 13,9 cm |
341.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10123292
|
Labconco™
7442600 |
5,6 in | 14,4 cm |
341.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Mantiene los tubos en posición vertical para liofilizar.
Hold tubes in upright position inside 900mL or larger Fast-Freeze Flasks and 750mL or larger Lyph-Lock Flasks Stainless steelEspecificaciones
Soporte para tubos | |
Acero inoxidable | |
Matraz Fast Freeze™ de 900 ml o más grandes y matraces de bloqueo Lyph-Lock de 750 ml o más grandes | |
8,33 cm | |
0,5 kg |
750, 900 ml | |
Mantiene los tubos en posición vertical | |
3,5 in | |
0,5 lb |