Learn More
Labconco™ Soportes de tubos para frascos Fast-Freeze™ y Lyph-Lock™
Código de producto. 10316372 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
13,9 cm
14,4 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10316372 13,9 cm cada uno
10123292 14,4 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10316372 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7442700
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Mantiene los tubos en posición vertical para liofilizar.
Mantiene los tubos en posición vertical dentro matraces Fast-Freeze de 900 ml o más grandes y matraces de Liph-Lock de acero inoxidable de 750 ml o más grandes
Especificaciones
Tipo Soporte para tubos
Capacidad (métrico) 750, 900 ml
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Mantiene los tubos en posición vertical
Para utilizar con (equipo) Matraz Fast Freeze™ de 900 ml o más grandes y matraces de bloqueo Lyph-Lock de 750 ml o más grandes
Diámetro (imperial) 3,5 in
Diámetro (métrico) 8,33 cm
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 13,9 cm
Peso (imperial) 0,5 lb
Peso (métrico) 0,5 kg