Learn More
Labconco™ Soportes de tubos para frascos Fast-Freeze™ y Lyph-Lock™
Código de producto. 10123292 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
13,9 cm
14,4 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10123292 14,4 cm cada uno
10316372 13,9 cm cada uno
2 options
Código de producto. 10123292
Marca: Labconco™ 7442600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantiene los tubos en posición vertical para liofilizar.
Mantiene los tubos en posición vertical dentro matraces Fast-Freeze de 900 ml o más grandes y matraces de Liph-Lock de acero inoxidable de 750 ml o más grandes
Specifica
Tipo Soporte para tubos
Capacidad (métrico) 750, 900 ml
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Mantiene los tubos en posición vertical
Para utilizar con (equipo) Matraz Fast Freeze™ de 900 ml o más grandes y matraces de bloqueo Lyph-Lock de 750 ml o más grandes
Diámetro (imperial) 3,5 in
Diámetro (métrico) 8,33 cm
Altura (imperial) 5,6 in
Altura (métrico) 14,4 cm
Peso (imperial) 0,5 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.