Learn More
MHC II (HLA-DR) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MHC II (HLA-DR) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
129.00€ - 468.00€
Especificaciones
Antígeno MHC II (HLA-DR) Ab-1
Clon LN3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12629616
Ver documentos
Epredia
MS-133-P0
200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12639616
Ver documentos
Epredia
MS-133-P1
200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12619616
Ver documentos
Epredia
MS-133-P
200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12649616
Ver documentos
Epredia
MS-133-P1ABX
1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12659616
Ver documentos
Epredia
MS-133-PABX
1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
MHC II (HLA-DR) Ab-1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Hematopoietic
Activated human peripheral blood mononuclear cells
Primary
LN3
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2b
Documentos
Product Certifications
Título del producto
MHC II (HLA-DR) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™